Learn More
Metabolito de rameleón M-II-d3 (mezcla de R y S en posición hidroxi), TRC
Código de producto. 30416275
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30416275 1 mg
30421488 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30416275 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR1100621MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1246812-22-5
Fórmula molecular C16 D3 H18 N O3
Peso molecular (g/mol) 278.36
Sinónimo Ramelteon Metabolite M-II-d3 (RS-hydroxy)
Nombre IUPAC 3,3,3-trideuterio-2-hidroxi-N-[2-[(8S)-2,6,7,8-tetrahidro-1H-ciclopenta[e]benzofurano-8-il]etilpropanamida
SMILES [2H]C([2H])([2H])C(O)C(=O)NCC[C@@H]1CCc2ccc3OCCc3c12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxy-N-[2-[(8S)-1,6,7,8-tetrahydro-2H-cyclopenta[e]benzofuran-8-yl]ethyl]propanamide-d3
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H21NO3/c1-10(18)16(19)17-8-6-12-3-2-11-4-5-14-13(15(11)12)7-9-20-14/h4-5,10,12,18H,2-3,6-9H2,1H3,(H,17,19)/t10?,12-/m0/s1/i1D3
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.171