Learn More
Ramelteon 1,0 mg/ml en acetonitrilo, LoGiCal
Código de producto. 30463962
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30463962 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30463962 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCAMP3666.0011
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ramelteon
CAS 196597-26-9
Nombres de analitos o componentes Ramelteon
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C16 H21 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo N-[2-[(8S)-1,6,7,8-Tetrahydro-2H-indeno[5,4-b]furan-8-yl]ethyl]propanamide, Propanamide, N-[2-(1,6,7,8-tetrahydro-2H-indeno[5,4-b]furan-8-yl)ethyl]-, (S)-, (S)-N-[2-(1,6,7,8-Tetrahydro-2H-indeno-[5,4-b]furan-8-yl)ethyl]propionamide, (S)-N-[2-(1,6,7,8-Tetrahydro-2H-indeno[5,4-b]furan-8-yl)ethyl]propionamide, Ramelteon, Rozerem, TAK 375
Fórmula InChI InChI=1S/C16H21NO2/c1-2-15(18)17-9-7-12-4-3-11-5-6-14-13(16(11)12)8-10-19-14/h5-6,12H,2-4,7-10H2,1H3,(H,17,18)/t12-/m0/s1
Tipo de solución Single Solution
SMILES CCC(=O)NCC[C@@H]1CCc2ccc3OCCc3c12
Nombre IUPAC N-[2-[(8S)-2,6,7,8-tetrahidro-1H-ciclopenta[e][1]benzofuran-8-il]etil]propanamida
Solvent or Matrix Acetonitrile
Industry Type Food Testing
Peso molecular (g/mol) 259.34
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.1572 g/mol