Learn More
Wheaton™ Bolsas esterilizables en autoclave a altas temperaturas Ramboldi™
Código de producto. 15699384
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
610 x 810 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 200
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
15699384 610 x 810 mm paquete de 200
1 options
Código de producto. 15699384 Proveedor Wheaton™ N.º de proveedor 370120
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    170.50€
    128.93€ / paquete de 200
    Ahorro 41.57€
    24% Descuento
En stock
Las bolsas esterilizables en autoclave a altas temperaturas Ramboldi™ tienen impresas etiquetas azules de advertencia de peligro para la eliminación de residuos contaminados.
  • Bolsas esterilizables en autoclave a altas temperaturas fabricadas en HDPE resistente
  • Aptas para el uso a hasta 132 °C
  • Grosor de pared uniforme y fondo sin costuras, diseñado para garantizar que se soportan altas presiones
  • Tienen impresas etiquetas azules de riesgo biológico diseñadas específicamente para la eliminación de residuos contaminados.
  • Panel de escritura que permite que el usuario marque cada bolsa según sea necesario
Especificaciones
Descripción Etiqueta impresa
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Intervalo de temperatura (métrico) Hasta 132 °C
Dimensiones (L x An) 610 x 810 mm
Tipo de producto Bolsas para autoclaves