Learn More
Ramatroban, TRC
Código de producto. 30411135
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30411135 1 mg -
30426390 100 mg 100 miligramos
30421773 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30411135 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR1090001MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 116649-85-5
Fórmula molecular C21 H21 F N2 O4 S
Peso molecular (g/mol) 416.47
Sinónimo (3R)-3-[[(4-Fluorophenyl)sulfonyl]amino]-1,2,3,4-tetrahydro-9H-carbazole-9-propanoic Acid, BAY-u 3405, Baynas
Nombre IUPAC 3-[(3R)-3-[(4-fluorofenil)sulfonilamino]-1,2,3,4-tetrahidrocarbazol-9-il]ácido propanoico
SMILES OC(=O)CCn1c2CC[C@H](Cc2c3ccccc13)NS(=O)(=O)c4ccc(F)cc4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ramatroban
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H21FN2O4S/c22-14-5-8-16(9-6-14)29(27,28)23-15-7-10-20-18(13-15)17-3-1-2-4-19(17)24(20)12-11-21(25)26/h1-6,8-9,15,23H,7,10-13H2,(H,25,26)/t15-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 416.1206