Learn More
Biblioteca de espectros de polímeros Raman
Código de producto. 18822477 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Biblioteca espectral de polímeros Raman
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo
18822477 Biblioteca espectral de polímeros Raman
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Código de producto. 18822477 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 834014101
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
missing translation for 'validMainframeMsg'
¿Necesita determinar e identificar rápidamente envases de polímeros o contaminantes? Esta biblioteca ofrece una selección de polímeros, copolímeros y aditivos industriales comunes.
¿Necesita determinar e identificar rápidamente envases de polímeros o contaminantes? La biblioteca de espectros de polímeros Raman Thermo Scientific™ ofrece una selección práctica de polímeros, copolímeros y aditivos industriales comunes. Elimine las conjeturas del análisis espectral y aumente la eficacia de su laboratorio. Nuestras exhaustivas bibliotecas contienen bases de datos de espectroscopía de alta calidad y completamente revisadas, lo que permite identificar compuestos de forma más fiable para una gran variedad de aplicaciones medioambientales, forenses, farmacéuticas e industriales.
  • Esta biblioteca proporciona una colección de compuestos de polímeros industriales comunes que se analizan mediante la técnica de Raman e incluye espectros de polímeros, copolímeros y aditivos.
  • Incluye 99 espectros de polímeros de relevancia industrial.
  • Formato de datos: Alta resolución (HR).
Acerca de las bibliotecas de espectros
La búsqueda en las bibliotecas de espectros siempre ha sido una herramienta muy valiosa para el químico analítico. Nuestra amplia serie de bibliotecas de espectros incluye información específica para las técnicas de aplicaciones, industriales o espectrales.
La búsqueda en las bibliotecas de espectros basada en la correspondencia digital de las firmas espectrales es un método muy eficaz para realizar una identificación cualitativa de los compuestos. Dado que las firmas espectroscópicas FT-IR y Raman se basan en grupos funcionales moleculares, a menudo la lista de compuestos equivalentes obtenidos a partir de una búsqueda en la biblioteca de espectros puede llevar a la identificación o, al menos, la clasificación del material, incluso cuando el compuesto exacto no está presente en las bibliotecas.
Las bibliotecas Thermo Scientific abarcan las aplicaciones de materiales peligrosos, forenses, de alimentos, de polímeros y de productos químicos orgánicos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Biblioteca espectral de polímeros Raman
Para utilizar con (aplicación) FT-IR