Learn More
Raltitrexed, TRC
Código de producto. 30415716
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30415716 5 mg
30414554 10 mg
30414132 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30415716 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR1005005MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112887-68-0
Fórmula molecular C21 H22 N4 O6 S
Peso molecular (g/mol) 458.49
Sinónimo N-[[5-[[(3,4-Dihydro-2-methyl-4-oxo-6-quinazolinyl)methyl]methylamino]-2-thienyl]carbonyl]-L-glutamic Acid, L-Glutamic acid, N-[[5-[[(1,4-dihydro-2-methyl-4-oxo-6-quinazolinyl)methyl]methylamino]-2-thienyl]carbonyl]- (9CI), D 1694, ICI-D 1694, N-[[5-[[(3,4-Dihydro-2-methyl-4-oxo-6-quinazolinyl)methyl]methylamino]-2-thienyl]carbonyl]-L-glutamic acid, Raltitrexed, TDX, Tomudex, ZD 1694
Nombre IUPAC (2S)-2-[[5-[metil-[(2-metil-4-oxo-1H-quinazolina-6-il)metil]amino]tiofeno-2-carbonil]amino]ácido pentanedioico
SMILES CN(Cc1ccc2NC(=NC(=O)c2c1)C)c3ccc(s3)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Raltitrexed
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H22N4O6S/c1-11-22-14-4-3-12(9-13(14)19(28)23-11)10-25(2)17-7-6-16(32-17)20(29)24-15(21(30)31)5-8-18(26)27/h3-4,6-7,9,15H,5,8,10H2,1-2H3,(H,24,29)(H,26,27)(H,30,31)(H,22,23,28)/t15-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 458.126