Learn More
Raltitrexed, MedChemExpress
Código de producto. 16495136
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16495136 100 mg 100 miligramos
16480527 50 mg 50 miligramos
16474178 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16495136 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10821
MedChemExpress Raltitrexed is an antimetabolite drug used in chemotherapy, acting by inhibiting thymidylate synthase.
Raltitrexed is an antimetabolite drug used in chemotherapy, acting by inhibiting thymidylate synthase.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Raltitrexed
Forma física Powder
CAS 112887-68-0
Color Off-White
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H22N4O6S
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo ZD1694 D1694 ICI-D1694
Información de solubilidad DMSO : ≥ 29 mg/mL (63.25 mM)
SMILES CC(NC1=O)=NC2=C1C=C(CN(C)C3=CC=C(C(N[C@H](C(O)=O)CCC(O)=O)=O)S3)C=C2
Peso molecular (g/mol) 458.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 458.49
Porcentaje de pureza 98.0%