Learn More
Raltegravir, TRC
Código de producto. 30011933
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011933 10 mg 10 miligramos
30004149 50 mg 50 miligramos
30005143 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011933 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR10030510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 518048-05-0
Fórmula molecular C20 H21 F N6 O5
Peso molecular (g/mol) 444.42
Sinónimo 4-Pyrimidinecarboxamide, N-[(4-fluorophenyl)methyl]-1,6-dihydro-5-hydroxy-1-methyl-2-[1-methyl-1-[[(5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)carbonyl]amino]ethyl]-6-oxo-, N-[(4-Fluorophenyl)methyl]-1,6-dihydro-5-hydroxy-1-methyl-2-[1-methyl-1-[[(5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)carbonyl]amino]ethyl]-6-oxo-4-pyrimidinecarboxamide, 5-Hydroxy-2-[1-[[(5-Methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)carbonyl]amino]-1-methylethyl]-N-(4-fluorobenzyl)-1-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyrimidine-4-carboxamide, N-(4-Fluorobenzyl)-5-hydroxy-1-methyl-2-[1-methyl-1-[[(5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)carbonyl]amino]ethyl]-6-oxo-1,6-dihydropyrimidine-4-carboxamide, RAL, Raltegravir
Nombre IUPAC N-[2-[4-[(4-fluorofenil)metilcarbamoilo]-5-hidroxi-1-metil-6-oxopirimidina-2-il]propano-2-il]5-metil-1,3,4-oxadiazol-2-carboxamida
SMILES CN1C(=O)C(=C(N=C1C(C)(C)NC(=O)c2oc(C)nn2)C(=O)NCc3ccc(F)cc3)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Raltegravir
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H21FN6O5/c1-10-25-26-17(32-10)16(30)24-20(2,3)19-23-13(14(28)18(31)27(19)4)15(29)22-9-11-5-7-12(21)8-6-11/h5-8,28H,9H2,1-4H3,(H,22,29)(H,24,30)
Formula Weight (peso de la fórmula) 444.1557
Porcentaje de pureza >95%