Learn More
Raltegravir potásico, Mikromol™
Descripción
Raltegravir potásico
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Raltegravir potassium salt |
| CAS | 871038-72-1 |
| Nombres de analitos o componentes | Raltegravir potassium salt |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C20 H20 F N6 O5 . K |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | 4-Pyrimidinecarboxamide, N-[(4-fluorophenyl)methyl]-1,6-dihydro-5-hydroxy-1-methyl-2-[1-methyl-1-[[(5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)carbonyl]amino]ethyl]-6-oxo-, potassium salt (1:1), 4-Pyrimidinecarboxamide, N-[(4-fluorophenyl)methyl]-1,6-dihydro-5-hydroxy-1-methyl-2-[1-methyl-1-[[(5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)carbonyl]amino]ethyl]-6-oxo-, monopotassium salt (9CI), Isentress, MK 0518, Raltegravir potassium |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H21FN6O5.K/c1-10-25-26-17(32-10)16(30)24-20(2,3)19-23-13(14(28)18(31)27(19)4)15(29)22-9-11-5-7-12(21)8-6-11;/h5-8,28H,9H2,1-4H3,(H,22,29)(H,24,30);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [K+].CN1C(=O)C(=C(N=C1C(C)(C)NC(=O)c2oc(C)nn2)C(=O)NCc3ccc(F)cc3)[O-] |
| Nombre IUPAC | potasio;4-[(4-fluorofenil)metilcarbamoil]-1-metil-2-[2-[(5-metil-1,3,4-oxadiazol-2-carbonil)amino]propan-2-il]-6-oxopirimidin-5-olato |
| Mostrar más |