Learn More
Raltegravir potassium, MedChemExpress
Código de producto. 16483858
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16483858 10 mg 10 miligramos
16456587 5 mg 5 miligramos
16410237 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16483858 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10353A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
MedChemExpress Raltegravir (MK 0518) potassium is a potent integrase (IN) inhibitor, used to treat HIV infection.
Raltegravir (MK 0518) potassium is a potent integrase (IN) inhibitor, used to treat HIV infection.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Raltegravir potassium
Forma física Solid
CAS 871038-72-1
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H20FKN6O5
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Sinónimo MK 0518 potassium
Información de solubilidad H2O : 25 mg/mL (51.81 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 20.83 mg/mL (43.17 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C(C(N=C(C(NC(C1=NN=C(C)O1)=O)(C)C)N2C)=C(O[K])C2=O)NCC3=CC=C(F)C=C3
Peso molecular (g/mol) 482.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 482.51
Porcentaje de pureza 97.25%