Learn More
Raltegravir Beta-D-Glucuronido, TRC
Código de producto. 30005117
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30005117 1 mg 1 miligramo
30005444 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30005117 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR1003101MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 952654-62-5
Fórmula molecular C26 H29 F N6 O11
Peso molecular (g/mol) 620.54
Sinónimo Raltegravir-β-D-Glucuronide
Nombre IUPAC (2S,3S,4S,5R,6S)-6-[4-[(4-fluorofenil)metilcarbamoilo]-1-metil-2-[2-[(5-metil-1,3,4-oxadiazol-2-carbonil)amino]propano-2-il]-6-oxpirimidina-5-il]oxi-ácido 3,4,5-trihidroxioxiano-2-carboxílico
SMILES CN1C(=O)C(=C(N=C1C(C)(C)NC(=O)c2oc(C)nn2)C(=O)NCc3ccc(F)cc3)O[C@@H]4O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Raltegravir beta-D-glucuronide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H29FN6O11/c1-10-31-32-21(42-10)20(38)30-26(2,3)25-29-13(19(37)28-9-11-5-7-12(27)8-6-11)17(22(39)33(25)4)43-24-16(36)14(34)15(35)18(44-24)23(40)41/h5-8,14-16,18,24,34-36H,9H2,1-4H3,(H,28,37)(H,30,38)(H,40,41)/t14-,15-,16+,18-,24+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 620.1878
Porcentaje de pureza >95%