Learn More
Raloxifeno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Raloxifene |
| CAS | 84449-90-1 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C28 H27 N O4 S |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Methanone','[6-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)benzo[b]thien-3-yl][4-[2-(1-piperidinyl)ethoxy]phenyl]- (9CI','ACI), [6-Hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)benzo[b]thien-3-yl][4-[2-(1-piperidinyl)ethoxy]phenyl]methanone (ACI), 2-(4-Hydroxyphenyl)-3-[4-[2-(piperidin-1-yl)ethoxy]benzoyl]-1-benzothiophen-6-ol, [2-(4-Hydroxyphenyl)-6-hydroxybenzo[b]thien-3-yl][4-(2-(1-piperidinyl)ethoxy)phenyl]methanone, [6-Hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-1-benzothiophen-3-yl]-[4-(2-piperidin-1-ylethoxy)phenyl]methanone, Keoxifene, LY 139481, Raloxifene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C28H27NO4S/c30-21-8-4-20(5-9-21)28-26(24-13-10-22(31)18-25(24)34-28)27(32)19-6-11-23(12-7-19)33-17-16-29-14-2-1-3-15-29/h4-13,18,30-31H,1-3,14-17H2 |
| SMILES | Oc1ccc(cc1)c2sc3cc(O)ccc3c2C(=O)c4ccc(OCCN5CCCCC5)cc4 |
| Nombre IUPAC | [6-hidroxi-2-(4-hidroxifenil)-1-benzotiofen-3-il]-[4-(2-piperidin-1-iletoxi)fenil]metanona |
| Peso molecular (g/mol) | 473.58 |
| Mostrar más |