Learn More
Raloxifeno N-óxido, TRC
Código de producto. 30410179
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30410179 5 mg 5 miligramos
30419474 10 mg -
30416295 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30410179 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR1000505MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 195454-31-0
Fórmula molecular C28 H27 N O5 S
Peso molecular (g/mol) 489.58
Sinónimo [6-Hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-1-benzothiophen-3-yl][4-[2-(piperidin-1-yl)ethoxy]phenyl]methanone N-Oxide, Raloxifene Hydrochloride Imp. C (EP), Raloxifene N-Oxide
Nombre IUPAC [6-hidroxi-2-(4-hidroxifenil)-1-benzotiofeno-3-il]-[4-[2-(1-oxidopiperidina-1-ium-1-il)etoxi]fenilmetanona
SMILES Oc1ccc(cc1)c2sc3cc(O)ccc3c2C(=O)c4ccc(OCC[N+]5([O-])CCCCC5)cc4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (6-Hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-1-benzothiophen-3-yl)[4-[2-(piperidin-1-yl)ethoxy]phenyl]methanone N-Oxide (Raloxifene N-Oxide)
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C28H27NO5S/c30-21-8-4-20(5-9-21)28-26(24-13-10-22(31)18-25(24)35-28)27(32)19-6-11-23(12-7-19)34-17-16-29(33)14-2-1-3-15-29/h4-13,18,30-31H,1-3,14-17H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 489.161
Porcentaje de pureza >95%