Learn More
Clorhidrato de raloxifeno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Raloxifene hydrochloride |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C28H27NO4S.ClH/c30-21-8-4-20(5-9-21)28-26(24-13-10-22(31)18-25(24)34-28)27(32)19-6-11-23(12-7-19)33-17-16-29-14-2-1-3-15-29;/h4-13,18,30-31H,1-3,14-17H2;1H |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 509.1428 |