Learn More
Clorhidrato de raloxifeno, TRC
Código de producto. 30134437
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134437 250 mg 250 miligramos
30137237 1 g 1 g
18053620 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134437 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR100000250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 82640-04-8
Fórmula molecular C28 H27 N O4 S . Cl H
Peso molecular (g/mol) 510.04
Sinónimo Methanone, [6-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)benzo[b]thien-3-yl][4-[2-(1-piperidinyl)ethoxy]phenyl]-, hydrochloride (1:1) (ACI), Methanone, [6-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)benzo[b]thien-3-yl][4-[2-(1-piperidinyl)ethoxy]phenyl]-, hydrochloride (9CI), 2-(4-Hydroxyphenyl)-3-[4-[2-(piperidin-1-yl)ethoxy]benzoyl]-1-benzothiophen-6-ol hydrochloride, Bonebay, Bontact, Evista, Fiona, Keoxifene hydrochloride, LY 156758, Optruma, Ralista, Ralofen, Raloxifene hydrochloride, Reloxafine, [6-Hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)benzo[b]thien-3-yl][4-[2-(1-piperidinyl)ethoxy]phenyl]methanone hydrochloride
Nombre IUPAC [6-hidroxi-2-(4-hidroxifenil)-1-benzotiofeno-3-il]-[4-(2-piperidina-1-iletoxi)fenilmetano; Cloruro
SMILES Cl.Oc1ccc(cc1)c2sc3cc(O)ccc3c2C(=O)c4ccc(OCCN5CCCCC5)cc4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Raloxifene hydrochloride
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C28H27NO4S.ClH/c30-21-8-4-20(5-9-21)28-26(24-13-10-22(31)18-25(24)34-28)27(32)19-6-11-23(12-7-19)33-17-16-29-14-2-1-3-15-29;/h4-13,18,30-31H,1-3,14-17H2;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 509.1428