Learn More
Clorhidrato de raloxifeno, Mikromol™
Código de producto. 18082030
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18082030 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 18082030 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0738.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de raloxifeno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Raloxifene hydrochloride
CAS 82640-04-8
Nombres de analitos o componentes Raloxifene hydrochloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C28 H27 N O4 S . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Raloxifene Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C28H27NO4S.ClH/c30-21-8-4-20(5-9-21)28-26(24-13-10-22(31)18-25(24)34-28)27(32)19-6-11-23(12-7-19)33-17-16-29-14-2-1-3-15-29;/h4-13,18,30-31H,1-3,14-17H2;1H
SMILES Cl.Oc1ccc(cc1)c2sc3cc(O)ccc3c2C(=O)c4ccc(OCCN5CCCCC5)cc4
Nombre IUPAC [6-hidroxi-2-(4-hidroxifenil)-1-benzotiofen-3-il]-[4-(2-piperidin-1-iletoxi)fenil]metanona;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 510.04
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 509,1428 g/mol