Learn More
Raloxifene hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16421987
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16421987 50 mg 50 miligramos
16416306 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16421987 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13738A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress Raloxifene hydrochloride (Keoxifene hydrochloride) is a second generation selective and orally active estrogen receptor modulator. Raloxifene hydrochloride produces estrogen-agonistic effects on bone and lipid metabolism and estrogen-antagonistic effects on uterine endometrium and breast tissue.
Raloxifene hydrochloride (Keoxifene hydrochloride) is a second generation selective and orally active estrogen receptor modulator. Raloxifene hydrochloride produces estrogen-agonistic effects on bone and lipid metabolism and estrogen-antagonistic effects on uterine endometrium and breast tissue.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Raloxifene hydrochloride
CAS 82640-04-8
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H28ClNO4S
Cantidad 50 mg
Sinónimo Keoxifene hydrochloride LY156758LY139481 hydrochloride
Información de solubilidad DMSO : 33.33 mg/mL (65.35 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (1.96 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C(C1=C(C2=CC=C(O)C=C2)SC3=CC(O)=CC=C31)C4=CC=C(OCCN5CCCCC5)C=C4.Cl
Peso molecular (g/mol) 510.04
Formula Weight (peso de la fórmula) 510.04
Porcentaje de pureza 99.91%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death