Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clorhidrato de raloxifeno
Código de producto. 17211242 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17211242 5 g 5 g
17201242 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17211242 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 466500050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Une licence est requise pour acheter ce produit; ARRETE ROYAL DU 12 AVRIL 1974.
CAS: 82640-04-8 | C28H28ClNO4S, C28H27NO4S·HCl | 510.05 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 82640-04-8
Fórmula molecular C28H27NO4S·HCl
Spécification
Nombre del producto químico o material Clorhidrato de raloxifeno
Cantidad 5 g
Solubilidad Solubilidad de la solución acuosa: .. Otras solubilidades: soluble en DMSO
Punto de fusión de 263,0 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 510,04
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.