Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clorhidrato de raloxifeno
Código de producto. 17201242 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17201242 1 g 1 g
17211242 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17201242 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 466500010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 82640-04-8 | C28H28ClNO4S, C28H27NO4S·HCl | 510.05 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 82640-04-8
Fórmula molecular C28H27NO4S·HCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clorhidrato de raloxifeno
Cantidad 1 g
Solubilidad Solubilidad de la solución acuosa: .. Otras solubilidades: soluble en DMSO
Punto de fusión de 263,0 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 510,04
Clave InChI BKXVVCILCIUCLG-UHFFFAOYSA-N
SMILES [H+].[Cl-].OC1=CC=C(C=C1)C1=C(C(=O)C2=CC=C(OCCN3CCCCC3)C=C2)C2=CC=C(O)C=C2S1
Nombre IUPAC hydrogen 2-(4-hydroxyphenyl)-3-{4-[2-(piperidin-1-yl)ethoxy]benzoyl}-1-benzothiophen-6-ol chloride
Peso molecular (g/mol) 510.05
compliance-icons
Nombre del producto
  • Raloxifene hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Raloxifene hydrochloride