Learn More
Éter bismetílico de raloxifeno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Raloxifene Bismethyl Ether |
| CAS | 84541-38-8 |
| Fórmula molecular | C30 H31 N O4 S |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Methanone','[6-methoxy-2-(4-methoxyphenyl)benzo[b]thien-3-yl][4-[2-(1-piperidinyl)ethoxy]phenyl]-, [6-Methoxy-2-(4-methoxyphenyl)benzo[b]thien-3-yl][4-[2-(1-piperidinyl)ethoxy]phenyl]methanone, [6-Methoxy-2-(4-methoxyphenyl)-1-benzothiophen-3-yl][4-[2-(piperidin-1-yl)ethoxy]phenyl]methanone, Raloxifene Bismethyl Ether |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C30H31NO4S/c1-33-23-10-8-22(9-11-23)30-28(26-15-14-25(34-2)20-27(26)36-30)29(32)21-6-12-24(13-7-21)35-19-18-31-16-4-3-5-17-31/h6-15,20H,3-5,16-19H2,1-2H3 |
| SMILES | COc1ccc(cc1)c2sc3cc(OC)ccc3c2C(=O)c4ccc(OCCN5CCCCC5)cc4 |
| Nombre IUPAC | [6-metoxi-2-(4-metoxifenil)-1-benzotiofen-3-il]-[4-(2-piperidin-1-iletoxi)fenil]metanona |
| Peso molecular (g/mol) | 501.64 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 501.1974 |