Learn More
Raloxifeno 6-Glucuronuro, TRC
Código de producto. 30425626
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30425626 1 mg 1 miligramo
30420834 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30425626 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR1000251MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 174264-50-7
Fórmula molecular C34H35NO10S
Peso molecular (g/mol) 649.71
Sinónimo Raloxifene-6-Glucuronide
SMILES O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](Oc2ccc3c(C(=O)c4ccc(OCCN5CCCCC5)cc4)c(sc3c2)c6ccc(O)cc6)O[C@@H]([C@H]1O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Raloxifene 6-Glucuronide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C34H35NO10S/c36-21-8-4-20(5-9-21)32-26(27(37)19-6-10-22(11-7-19)43-17-16-35-14-2-1-3-15-35)24-13-12-23(18-25(24)46-32)44-34-30(40)28(38)29(39)31(45-34)33(41)42/h4-13,18,28-31,34,36,38-40H,1-3,14-17H2,(H,41,42)/t28-,29-,30+,31-,34+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 649.1982
Porcentaje de pureza >95%