Learn More
Raloxifeno 6,4'-Bis-Beta-D-glucuronuro, TRC
Código de producto. 30425098
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Código de producto. Cantidad
30425098 1 mg
1 options
Código de producto. 30425098 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR1000051MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 182507-20-6
Fórmula molecular C40 H43 N O16 S
Peso molecular (g/mol) 825.83
Sinónimo Raloxifene 4,6-O-Beta-D-Diglucuronide
Nombre IUPAC (2S,3S,4S,5R,6S)-6-[4-[5-[(2S,3R,4S,5S,6S)-6-carboxi-3,4,5-trihidroxioxan-2-il]oxi-3-[4-(2-piperidina-1-iletoxi)benzoilo]-1-benzotiofén-2-il]fenoxi]-3,4,5-trihidroxioxi-2-carboxílico
SMILES O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](Oc2ccc(cc2)c3sc4ccc(O[C@@H]5O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)C(=O)O)cc4c3C(=O)c6ccc(OCCN7CCCCC7)cc6)O[C@@H]([C@H]1O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Raloxifene 6,4'-Bis-beta-D-glucuronide
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C40H43NO16S/c42-27(19-4-8-21(9-5-19)53-17-16-41-14-2-1-3-15-41)26-24-18-23(55-40-33(48)29(44)31(46)35(57-40)38(51)52)12-13-25(24)58-36(26)20-6-10-22(11-7-20)54-39-32(47)28(43)30(45)34(56-39)37(49)50/h4-13,18,28-35,39-40,43-48H,1-3,14-17H2,(H,49,50)(H,51,52)/t28-,29-,30-,31-,32+,33+,34-,35-,39+,40+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 825.2303