Learn More
Raloxifeno 4'-Glucuronuro, TRC
Código de producto. 30420812
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30420812 10 mg -
30419835 5 mg -
30411216 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30420812 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR10002010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 182507-22-8
Fórmula molecular C34H35NO10S
Peso molecular (g/mol) 649.71
Sinónimo Raloxifene 4'-O-Beta-D-Glucuronide
SMILES O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](Oc2ccc(cc2)c3sc4cc(O)ccc4c3C(=O)c5ccc(OCCN6CCCCC6)cc5)O[C@@H]([C@H]1O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Raloxifene 4'-Glucuronide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C34H35NO10S/c36-21-8-13-24-25(18-21)46-32(20-6-11-23(12-7-20)44-34-30(40)28(38)29(39)31(45-34)33(41)42)26(24)27(37)19-4-9-22(10-5-19)43-17-16-35-14-2-1-3-15-35/h4-13,18,28-31,34,36,38-40H,1-3,14-17H2,(H,41,42)/t28-,29-,30+,31-,34+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 649.1982
Porcentaje de pureza >95%