Description
- Modelo: G90.145.060
- Resistente al fuego (90 min)
- Tipo probado conforme a la EN 14470-2
- Conformidad con DIN EN 16121/16122
- Certificado GS
- Conformidad CE
Specifications
Specifications
| Fondo exterior (métrico) | 615 mm |
| Modelo de puerta | Bloqueo |
| Altura exterior (métrico) | 1450 mm |
| Capacidad portante | 2 x 10 l |
| Anchura exterior (métrico) | 600 mm |
| Color | Gris |
| Material | Acero laminado |
| Tipo de producto | Armario de cilindros de gas |