Learn More
Raja 42, CVR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Raja 42 |
| CAS | 1198782-86-3 |
| Fórmula molecular | C14H15ClN2O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 4-Chloro-1-(1-piperidinylmethyl)-1H-indole-2,3-dione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H15ClN2O2/c15-10-5-4-6-11-12(10)13(18)14(19)17(11)9-16-7-2-1-3-8-16/h4-6H,1-3,7-9H2 |
| SMILES | O=C1N(CN2CCCCC2)C3=C(C(Cl)=CC=C3)C1=O |
| Nombre IUPAC | 4-cloro-1-(piperidin-1-ilmetil)indol-2,3-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 278.73 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 278.0822 |