Learn More
Fisherbrand™ Estantes elevados para depósitos de acero inoxidable
Código de producto. 17591906 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Fisher 12 L Dig.Circ.Calentado Baño
Fisher 18 L Dig.Circ.Calentado Baño
Fisher 26 L Dig.Circ.Calentado Baño
Fisher 38 L Dig.Circ.Calentado Baño
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
17591906 Fisher 26 L Dig.Circ.Calentado Baño cada uno
17571906 Fisher 12 L Dig.Circ.Calentado Baño cada uno
17581906 Fisher 18 L Dig.Circ.Calentado Baño cada uno
17501916 Fisher 38 L Dig.Circ.Calentado Baño cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17591906
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Estantes elevados para su uso con depósitos de acero inoxidable.
  • Para su uso con baños de circulación con calentamiento digital
  • Reversible
  • Permite dos profundidades de estante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Fisher 26 L Dig.Circ.Calentado Baño
Tipo estante elevado