Learn More
Brady™ Etiquetas de perfil elevado para impresoras BBP3X, S3XXX e i3300
Código de producto. 16359021
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Blanco
Rojo
Altura (métrico):
12,5 mm
15 mm
25,4 mm
63,5 mm
Anchura (métrico):
27 mm
45 mm
76,2 mm
Repetición vertical (métrico):
19,1 mm
21,6 mm
31,8 mm
69,9 mm
Tamaño de la unidad:
1 rollo
paquete de 125
paquete de 450
paquete de 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Altura (métrico) Anchura (métrico) Repetición vertical (métrico) unitSize
16359021 Rojo 12,5 mm 27 mm 19,1 mm paquete de 500
15565446 Blanco 15 mm 45 mm 21,6 mm paquete de 450
15735903 Amarillo 25,4 mm 76,2 mm 31,8 mm 1 rollo
16438245 Blanco 63,5 mm 76,2 mm 69,9 mm paquete de 125
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16359021 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 118016
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Etiquetas de repuesto de grabadas en panel para su uso con impresoras BBP3X, S3XXX e i3300.
  • Etiquetas EPREP
  • Diseñado para la identificación del panel de conexiones mediante la identificación de pulsadores externos, interruptores y puntos de conexión internos
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Color Rojo
Acabado Brillo
Material Poliéster (B-593)
Print Technology Transferencia térmica
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado eléctrico, identificación general
Para utilizar con (equipo) BBP™30, BBP™31, BBP™33, BBP™35 Multicolor, BBP™37 Multicolor, Impresoras de etiquetas industriales BradyPrinter i3300, S3000, S3100 e i5300
Etiquetas por fila 1
Cantidad 500 etiquetas
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (métrico) De -20 °C a +100 °C
Grosor (métrico) 0,65 mm
Repetición vertical (métrico) 19,1 mm
Anchura (métrico) 27 mm
Altura (métrico) 12,5 mm
Alternate Part Number B30EP-171-593-RD