Learn More
BIOTIX™ XTIP™ Rainin LTS Puntas de pipeta compatibles sin filtro de baja retención
Description
- FlexFit™ La tecnología crea un sello con menos fuerzas de inserción que el de la competencia.
- StarStop™ trabaja con el Rainin LTS pipeta para eliminar altas fuerzas de eyección
- X-Resin™ Maximiza la recuperación y precisión de la muestra al reducir la unión de la superficie a la muestra.
- Blade™ Reduce la frecuencia de formación de gotas colgantes, mejorando la precisión y exactitud.
- Apilado en el nuevo Optimus Rack que puede reutilizarse como rack de 96 pocillos SBS depósito de automatización
- La esterilización se realiza mediante irradiación con haz de electrones y está certificada a 10³ SAL
Order Info
960 puntas/paquete
Certifications
ISO 9001:2015, Certificado libre de DNASA, RNASA, endotoxinas/pirógenos, inhibidores de PCR. El producto esterilizado está certificado a 10^-3 SAL.
Specifications
Specifications
| Descripción | 20 μlitros xTIP4 Esterilizado de baja retención |
| Volumen (métrico) | 20 μL |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | Estéril |
| Color | Transparente |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Modelo | Rainin LTS |
| Longitud (imperial) | 1,95 in |
| Longitud (métrico) | 49.5mm |
| Certificaciones/conformidad | Libre de EEB/EET, libre de endotoxinas/pirógenos, libre de ADNasa/ARNASA, libre de inhibidores de PCR |
| Show More |