Learn More
BIOTIX™ XTIP™ Rainin LTS Puntas de pipeta compatibles sin filtro de baja retención
Código de producto. 30216532
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
20 μL
250 μL
300 μL
1000 μL
1200 μL
Código de color:
Amarillo
Azul
Gris
Rojo
Verde
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Unit Size:
paquete de 768
paquete de 960
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Volumen (métrico) Código de color Esterilidad Unit Size
30216532 20 μL Rojo No estéril paquete de 960
30216570 20 μL Rojo Estéril paquete de 960
30216551 250 μL Verde Estéril paquete de 960
30216572 300 μL Amarillo Estéril paquete de 960
30216563 1000 μL Azul Estéril paquete de 768
30216573 1200 μL Gris Estéril paquete de 768
30216575 250 μL Verde No estéril paquete de 960
30216528 300 μL Amarillo No estéril paquete de 960
30216553 1000 μL Azul No estéril paquete de 768
30216555 1200 μL Gris No estéril paquete de 768
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Product Code. 30216532 Supplier BIOTIX™ Supplier No. 63300020
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
View all promotions
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Add to basket
Add to basket
BIOTIX™ Rainin LTS Las puntas en rack compatibles crean un sistema ergonómico en su laboratorio con FlexFit™ , StarStop™ y LTS™ pipetas de estilo.
  • FlexFit™ La tecnología crea un sello con menos fuerzas de inserción que el de la competencia.
  • StarStop™ trabaja con el Rainin LTS pipeta para eliminar altas fuerzas de eyección
  • X-Resin™ Maximiza la recuperación y precisión de la muestra al reducir la unión de la superficie a la muestra.
  • Blade™ Reduce la frecuencia de formación de gotas colgantes, mejorando la precisión y exactitud.
  • Apilado en el nuevo Optimus Rack que puede reutilizarse como rack de 96 pocillos SBS depósito de automatización
  • La esterilización se realiza mediante irradiación con haz de electrones y está certificada a 10³ SAL
Order Info
960 puntas/paquete
Certifications
ISO 9001:2015, Certificado libre de DNASA, RNASA, endotoxinas/pirógenos, inhibidores de PCR. El producto esterilizado está certificado a 10^-3 SAL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Descripción 20 μlitros xTIP4 , Baja retención, no estéril
Volumen (métrico) 20 μL
filtradas por Sin filtro
Esterilidad No estéril
Color Transparente
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Modelo Rainin LTS
Longitud (imperial) 1,95 in
Longitud (métrico) 49.5mm
Certificaciones/conformidad Libre de EEB/EET, libre de endotoxinas/pirógenos, libre de ADNasa/ARNASA, libre de inhibidores de PCR
Para utilizar con (aplicación) Transferencia manual de volumen
Características FlexFit, StarStop , X-Resin , Cuchilla
Formato Gradilla
Estilo de punta Ergonomía
Envase 10 racks/paquete, 5 paquetes/caja
Cantidad 960 puntas/paquete
Tipo de producto Puntas de pipeta
Código de color Rojo
Desechables Un solo uso
Para utilizar con (equipo) Rainin LTS
Graduado Sí
Línea de productos xTIP 4
Material Polipropileno
Graduaciones 2, 10, 20