Learn More
Brannan™ Medida del sistema de riego por lluvia
Product Code. 13142201
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
21 cm
Unit Size:
cada uno
Product Code. Altura (métrico) Unit Size
13142201 21 cm cada uno
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 13142201 Supplier Brannan™ Supplier No. 13/414/3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8.50€
    6.80€ / paquete de 1
    Ahorro 1.70€
    20% Descuento
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Aspersor de lluvia Medida con pluviómetro de 100 mm de diámetro.
  • Un calibre simple calibrado en pulgadas y milímetros.
  • Capacidad de precipitación hasta 400 mL
  • Se suministra con tabla de precipitaciones.
Specifications
Incluye Gráfico de precipitaciones
Para utilizar con (aplicación) Medición de la lluvia
Altura (métrico) 21 cm
Material Estireno cristalino
Anchura (métrico) 10 cm
Tipo de producto Pluviómetro