Learn More
Invitrogen™ Partículas de calibración de varios colores
Código de producto. 15940443
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
Tamaño de la unidad:
5 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15940443 5 mL 5 ml
1 options
Código de producto. 15940443 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor A34305
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Las partículas de calibración Rainbow se utilizan para calibrar los citómetros de flujo.
La mezcla de partículas presenta:
• 8 diferentes intensidades fluorescentes
• Excitación por longitudes de onda que van de 365 a 650 nm
• Partículas de 3,0–3,4 µm de tamaño
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Partícula de calibración de varios colores
Color Colores variados
Diámetro (métrico) 3-3,4 μm
Contenido y almacenamiento 107 partículas/ml, almacenar de 2 °C a 8 °C
Cantidad 5 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente