Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA de RAGE (AGER) para ratas
Código de producto. 15435363
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15435363 96 pruebas 1 set
17105909 5 × 96 pruebas cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15435363 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor ERAGER
Kit de ELISA tipo sándwich
El kit de ELISA de RAGE (AGER) para ratas cuantifica la Rt RAGE en suero, plasma o medio de cultivo celular de rata. El ensayo reconocerá exclusivamente la Rt RAGE natural y recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) tipo sándwich de fase sólida de RAGE de rata está diseñado para calcular la cantidad del objetivo que se une entre un par de anticuerpos emparejados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit de ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
The Receptor for Advanced Glycation End-products (RAGE) is a gene located on human chromosome 6p21.3, encoding a transmembrane receptor belonging to the immunoglobulin superfamily. RAGE is expressed in various tissues, with significant levels in the lungs, and plays a crucial role in cellular signaling and inflammation. As a receptor, RAGE binds multiple ligands, including advanced glycation end-products (AGEs), amyloid-beta peptide, high mobility group box 1 (HMGB1), and S100/calgranulin proteins, facilitating diverse pathological processes like inflammation, cancer progression, and neurodegeneration. The interaction between RAGE and its ligands triggers intracellular signaling pathways such as NF-kB activation, leading to inflammatory responses and oxidative stress. In the context of chronic diseases like diabetes, Alzheimer's, and cardiovascular diseases, RAGE is a critical mediator, linking metabolic disturbance to cellular dysfunction. Therapeutic targeting of RAGE signaling is under investigation, aiming to mitigate its contribution to inflammatory and degenerative diseases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Q63495
Intervalo del ensayo 0,41-300 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 300 pg
Intervalo de calibración De 300 pg/mL a 300 ng/ml
Contenido y almacenamiento Pre-coated 96-well plate, standard, detector antibody, streptavidin-HRP, diluents, wash buffer, chromogen, stop solution, and plate covers. May be stored at 2–8°C for up to 6 months from the date of shipment.
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Formato del kit de inmunoensayo Sandwich ELISA Kit
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Otras proteínas
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Reactividad cruzada: Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con las siguientes citoquinas analizadas: CINC-2, CINC-3, CNTF, fractalquina, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-4, IL-6, IL-10, GM-CSF, IFN-gamma, leptina, Lix, MCP-1, MIP-3 alfa, beta-NGF, TIMP-1, TNF alfa para ratas.
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Rata
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
Alias de gen advanced glycation end product receptor; advanced glycation end-product receptor; advanced glycation end-products receptor; advanced glycosylation end product-specific receptor; advanced glycosylation end product-specific receptor variant 2; advanced glycosylation end product-specific receptor variant 3; advanced glycosylation end product-specific receptor variant 4; advanced glycosylation end product-specific receptor variant 5; advanced glycosylation end-product specific receptor; Ager; MAPK/MAK/MRK overlapping kinase; MOK; MOK protein kinase; RAGE; RAGE isoform NtRAGE-delta; RAGE isoform sRAGE-delta; RAGE/AGER; RAGE1; RAGE-1; RAGE-4 ORF3; receptor for advanced glycation endproducts; receptor for advanced glycation end-products variant 20; receptor for advanced glycosylation end products; receptor of advanced glycosylation end products of proteins; immunoglobulin superfamily; MHC class II; MHC class III; renal cell carcinoma antigen; renal tumor antigen 1; SCARJ1; sRAGE; STK30advanced glycation end product receptor; advanced glycation end-product receptor; advanced glycation end-products receptor; advanced glycosylation end product-specific receptor; advanced glycosylation end product-specific receptor variant 2; advanced glycosylation end product-specific receptor variant 3; advanced glycosylation end product-specific receptor variant 4; advanced glycosylation end product-specific receptor variant 5; advanced glycosylation end-product specific receptor; Ager; MAPK/MAK/MRK overlapping kinase; MOK; MOK protein kinase; RAGE; RAGE isoform NtRAGE-delta; RAGE isoform sRAGE-delta; RAGE/AGER; RAGE1; RAGE-1; RAGE-4 ORF3; receptor for advanced glycation endproducts; receptor for advanced glycation end-products variant 20; receptor for advanced glycosylation end products; receptor of advanced glycosylation end products of proteins; immunoglobulin superfamily; MHC class II; MHC class III; renal cell carcinoma antigen; renal tumor antigen 1; SCARJ1; sRAGE; STK30;
ID de gen (Entrez) 81722
Símbolo de gen Ager
CV interensayo < 12 %
CV intraensayo < 10 %
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Revelado
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Condiciones de envío Wet or Dry Ice
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo RAGE
Objetivo Rata
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min