Learn More
Rafoxanide, TRC
Código de producto. 17963305
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17963305 250 mg 250 miligramos
17911615 500 mg 500 miligramos
17932265 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17963305 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR073500250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22662-39-1
Fórmula molecular C19 H11 Cl2 I2 N O3
Peso molecular (g/mol) 626.01
Sinónimo Benzamide, N-[3-chloro-4-(4-chlorophenoxy)phenyl]-2-hydroxy-3,5-diiodo-, Salicylanilide, 3'-chloro-4'-(p-chlorophenoxy)-3,5-diiodo- (8CI), 3,5-Diiodo-3'-chloro-4'-(p-chlorophenoxy)salicylanilide, 3,5-Diodo-3'-chloro-4'-(p-chlorophenoxy)salicylanilide, 3'-Chloro-4'-(4-chlorophenoxy)-3,5-diiodosalicylanilide, 3'-Chloro-4'-(p-chlorophenoxy)-3,5-diiodosalicylanilide, Disalan, NSC 355278, Rafoxanide, Ranide
Nombre IUPAC N-[3-cloro-4-(4-clorofenoxi)fenil]-2-hidroxi-3,5-diiodobenzamida
SMILES Oc1c(I)cc(I)cc1C(=O)Nc2ccc(Oc3ccc(Cl)cc3)c(Cl)c2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rafoxanide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H11Cl2I2NO3/c20-10-1-4-13(5-2-10)27-17-6-3-12(9-15(17)21)24-19(26)14-7-11(22)8-16(23)18(14)25/h1-9,25H,(H,24,26)
Formula Weight (peso de la fórmula) 624.8205
Porcentaje de pureza >95%