Learn More
Rafoxanide, MedChemExpress
Código de producto. 16421709
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
16421709 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16421709 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17598
MedChemExpress Rafoxanide is an orally active salicylanilide anthelmintic agent. Rafoxanide is an antiparasitic agent and can be used for the control of infestation with Hemonchus species and Fasciola species in sheep and cattle.
Rafoxanide is an orally active salicylanilide anthelmintic agent. Rafoxanide is an antiparasitic agent and can be used for the control of infestation with Hemonchus species and Fasciola species in sheep and cattle.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rafoxanide
Forma física Solid
CAS 22662-39-1
Color Off-White
Cantidad 1 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H11Cl2I2NO3
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : ≥ 31 mg/mL (49.52 mM)
SMILES O=C(NC1=CC=C(OC2=CC=C(Cl)C=C2)C(Cl)=C1)C3=CC(I)=CC(I)=C3O
Peso molecular (g/mol) 626.01
Formula Weight (peso de la fórmula) 626.01
Porcentaje de pureza 98.0%