Learn More
Rafoxanida, LoGiCal
Código de producto. 30461924
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30461924 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30461924 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0363.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rafoxanide
CAS 22662-39-1
Nombres de analitos o componentes Rafoxanide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C19 H11 Cl2 I2 N O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Benzamide, N-[3-chloro-4-(4-chlorophenoxy)phenyl]-2-hydroxy-3,5-diiodo-, Salicylanilide, 3'-chloro-4'-(p-chlorophenoxy)-3,5-diiodo- (8CI), 3,5-Diiodo-3'-chloro-4'-(p-chlorophenoxy)salicylanilide, 3,5-Diodo-3'-chloro-4'-(p-chlorophenoxy)salicylanilide, 3'-Chloro-4'-(4-chlorophenoxy)-3,5-diiodosalicylanilide, 3'-Chloro-4'-(p-chlorophenoxy)-3,5-diiodosalicylanilide, Disalan, NSC 355278, Rafoxanide, Ranide
Fórmula InChI InChI=1S/C19H11Cl2I2NO3/c20-10-1-4-13(5-2-10)27-17-6-3-12(9-15(17)21)24-19(26)14-7-11(22)8-16(23)18(14)25/h1-9,25H,(H,24,26)
Tipo de solución Neat
SMILES Oc1c(I)cc(I)cc1C(=O)Nc2ccc(Oc3ccc(Cl)cc3)c(Cl)c2
Nombre IUPAC N-[3-cloro-4-(4-clorofenoxi)fenil]-2-hidroxi-3,5-diiodobenzamida
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 626.01
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 624.8205 g/mol