Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Rafoxanide |
| CAS | 22662-39-1 |
| Punto de fusión | 175.0°C |
| Fórmula molecular | C19H11Cl2I2NO3 |
| Número MDL | MFCD00682899 |
| Cantidad | 1 g |
| Clave InChI | NEMNPWINWMHUMR-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | OC1=C(I)C=C(I)C=C1C(=O)NC1=CC=C(OC2=CC=C(Cl)C=C2)C(Cl)=C1 |
| Nombre IUPAC | N-[3-chloro-4-(4-chlorophenoxy)phenyl]-2-hydroxy-3,5-diiodobenzamide |
| Peso molecular (g/mol) | 626.01 |
| Mostrar más |