Learn More
Rafoxanida 13C6 (anillo de benzoilo 13C6) 100 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Rafoxanide 13C6 (benzoyl ring 13C6) |
| CAS | 1353867-98-7 |
| Disolvente o matriz | Acetonitrile |
| Fórmula molecular | 13C6 C13 H11 Cl2 I2 N O3 |
| Cantidad | 1 mL |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H11Cl2I2NO3/c20-10-1-4-13(5-2-10)27-17-6-3-12(9-15(17)21)24-19(26)14-7-11(22)8-16(23)18(14)25/h1-9,25H,(H,24,26)/i7+1,8+1,11+1,14+1,16+1,18+1 |
| SMILES | O[13c]1[13c](I)[13cH][13c](I)[13cH][13c]1C(=O)Nc2ccc(Oc3ccc(Cl)cc3)c(Cl)c2 |
| Nombre IUPAC | N-[3-cloro-4-(4-clorofenoxi)fenil]-2-hidroxi-3,5-diyodo-(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})ciclohexa-1,3,5-trieno-1-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 631.97 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 630.8407 g/mol |