Learn More
Hidratación de rafinosa, extrapuro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10305960 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 GR
10305960 25 g 25 GR
1 options
Código de producto. 10305960 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor R/0020/46
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 512-69-6
Punto de fusión 80°C
Envase Jarra para polvos de plástico
Fórmula molecular C18H32O16
Número MDL MFCD00006630
Cantidad 25 g
Sinónimo raffinose, gossypose, d-+-raffinose, melitose, melitriose, d-raffinose, 6g-alpha-d-galactosylsucrose, unii-n5o3qu595m, raffinose 8ci, beta-d-fructofuranosyl alpha-d-galactopyranosyl-1->6-alpha-d-glucopyranoside
Clave InChI MUPFEKGTMRGPLJ-ZQSKZDJDSA-N
SMILES OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO[C@H]3O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Nombre IUPAC (2S,3R,4S,5R,6R)-2-[[(2R,3S,4S,5R,6R)-6-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihidroxi-2,5-bis(hidroximetil)oxolano-2-il]oxi-3,4,5-trihidroxioxan-2-il]metoxi]-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol;pentahidrato
Peso molecular (g/mol) 504.44
PubChem CID 2724100
Formula Weight (peso de la fórmula) 594.2814g/mol
Forma física Sólido