Learn More
RAF709, MedChemExpress
Código de producto. 16495787
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16495787 5 mg 5 miligramos
16489616 50 mg 50 miligramos
16454356 100 mg 100 miligramos
16452596 25 mg 25 miligramos
16433058 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16495787 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100510
MedChemExpress RAF709 is a potent, selective, and efficacious RAF inhibitor with IC50s of 0.4 nM and 0.5 nM for BRAF and CRAF, respectively. Antitumor efficacy.
RAF709 is a potent, selective, and efficacious RAF inhibitor with IC50s of 0.4 nM and 0.5 nM for BRAF and CRAF, respectively. Antitumor efficacy.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material RAF709
CAS 1628838-42-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H29F3N4O4
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (184.31 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(NC1=CN=C(C)C(C2=CC(N3CCOCC3)=C(OC4CCOCC4)N=C2)=C1)C5=CC=CC(C(F)(F)F)=C5
Peso molecular (g/mol) 542.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 542.55
Porcentaje de pureza 98.87%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease