Learn More
RAF265, MedChemExpress
Código de producto. 16490117
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16490117 50 mg 50 miligramos
16456467 5 mg 5 miligramos
16443738 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16490117 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10248
MedChemExpress RAF265 is a potent RAF/VEGFR2 inhibitor.
RAF265 is a potent RAF/VEGFR2 inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material RAF265
CAS 927880-90-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H16F6N6O
Cantidad 50 mg
Sinónimo CHIR-265
Información de solubilidad DMSO : ≥ 26 mg/mL (50.15 mM) ∣Ethanol : 10 mg/mL (19.29 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC(F)(C1=CN=C(N1)C2=NC=CC(OC3=CC=C4N(C(NC5=CC=C(C(F)(F)F)C=C5)=NC4=C3)C)=C2)F
Peso molecular (g/mol) 518.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 518.41
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease