Learn More
Raf inhibitor 1, MedChemExpress
Código de producto. 16478597
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16478597 5 mg 5 miligramos
16446406 100 mg 100 miligramos
16422127 50 mg 50 miligramos
16475978 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16478597 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14177
MedChemExpress Raf inhibitor 1 is a potent Raf kinase inhibitor with Kis of 1 nM, 1 nM, and 0.3 nM for B-RafWT, B-RafV600E, and C-Raf, respectively.
Raf inhibitor 1 is a potent Raf kinase inhibitor with Kis of 1 nM, 1 nM, and 0.3 nM for B-RafWT, B-RafV600E, and C-Raf, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Raf inhibitor 1
CAS 1093100-40-3
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H19ClN8
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (104.40 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=CC=C2C(C=CN=C2NC3=CC=C(Cl)C=C3)=C1NC4=NC=CC=C4C5=NC=NC6=C5N=CN6
Peso molecular (g/mol) 478.94
Formula Weight (peso de la fórmula) 478.94
Porcentaje de pureza 98.05%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease