Learn More
Radioprotectin-1, MedChemExpress
Código de producto. 16494818
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16494818 10 mg 10 miligramos
16487567 5 mg 5 miligramos
16465616 100 mg 100 miligramos
16421087 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16494818 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY114380
MedChemExpress Radioprotectin-1 is a potent and specific nonlipid agonist of lysophosphatidic acid receptor 2 (LPA2), with an EC50 value of 25 nM for murine LPA2 subtype.
Radioprotectin-1 is a potent and specific nonlipid agonist of lysophosphatidic acid receptor 2 (LPA2), with an EC50 value of 25 nM for murine LPA2 subtype.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Radioprotectin-1
CAS 1622006-09-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H19ClN2O6S
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (256.72 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(O)C1=CC(Cl)=CC=C1S(=O)(NCCCCN(C(C2=CC=CC3=CC=CC4=C23)=O)C4=O)=O
Peso molecular (g/mol) 486.92
Formula Weight (peso de la fórmula) 486.92
Porcentaje de pureza 99.44%
Grado Research
Forma física Solid