Learn More
Radezolid, MedChemExpress
Código de producto. 16438777
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16438777 5 mg 5 miligramos
16436178 10 mg 10 miligramos
16402317 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16438777 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14800
MedChemExpress Radezolid (RX-1741) is a oxazolidinone antibiotic. Radezolid is active against Staphylococcus, Chlamydia, and Legionella species, and remains active against Linezolid-resistant strains.
Radezolid (RX-1741) is a oxazolidinone antibiotic. Radezolid is active against Staphylococcus, Chlamydia, and Legionella species, and remains active against Linezolid-resistant strains.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Radezolid
Forma física Solid
CAS 869884-78-6
Color Off-White
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H23FN6O3
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo RX-1741
Información de solubilidad DMSO : ≥ 25 mg/mL (57.02 mM)
SMILES CC(NC[C@H]1CN(C2=CC=C(C3=CC=C(CNCC4=CN=NN4)C=C3)C(F)=C2)C(O1)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 438.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 438.45
Porcentaje de pureza 98.02%