Learn More
Thermo Scientific™ Detector de radiación personal RadEye™ PRD/PRD-ER
Tienda Thermo Scientific ProductosBeschreibung
Localice las fuentes de radiación ocultas generadas por armas nucleares, dispositivos nucleares improvisados o dispositivos de dispersión radiológica con la tecnología de detección de radiación de alto rendimiento.
Detecte y localice las fuentes de radiación generadas por dispositivos creados por el hombre como armas nucleares, dispositivos nucleares improvisados o dispositivos de dispersión radiológica con el detector de radiación personal Thermo Scientific™ RadEye™ PRD. El detector RadEye PRD ofrece a la guardia fronteriza, a los agentes de aduanas, a las fuerzas especiales y a los equipos antiterroristas una detección de alto rendimiento en cualquier situación. El detector de radiación personal Thermo Scientific™ RadEye™ PRD-ER con un intervalo ampliado es ideal para la interceptación y la respuesta.
Detector de radiación personal RadEye PRD
El detector RadEye PRD es una herramienta de medición de intervalos de dosis y detección de radiación gamma de alta sensibilidad para las fuerzas de seguridad, el sector del acero y el reciclado y las unidades de primeros auxilios que pretenden detectar y ubicar las fuentes huérfanas o fuentes problemáticas relacionadas con el material radiactivo de origen natural (NORM) en vertederos, pasos fronterizos y otros emplazamientos públicos.
- Esta solución, que es de 5000 a 10.000 veces más sensible que un dosímetro electrónico normal, incorpora un detector de centelleo NaI(TI) sensible con un fotomultiplicador en miniatura para la detección de los niveles de radiación muy bajos (especial atención a las emisiones gamma inferiores a 400 keV).
- La tecnología Natural Background Rejection (NBR) patentada proporciona una gran sensibilidad; elimina las molestias del accionamiento de alarmas debido a fuentes de radiación recurrentes naturales (como granito).
- Se puede utilizar como herramienta de inspección y búsqueda.
- Puede utilizarse en una funda con mosquetón para el uso sin manos.
- Mediante menús con un formato intuitivo y de uso sencillo.
- Los componentes de tecnología de baja potencia y las autocomprobaciones totalmente automatizadas requieren un mantenimiento mínimo.
- Equipado con gran pantalla gráfica y alarmas sonoras / visibles / vibratorias; salida de auriculares para alarma silenciosa.
- Incluye una funda de caucho extraíble como protección adicional.
- Conformidad legal: Diseñado de acuerdo con las normas ANSI™ 42.33/1, 42.32 e IEC 62401.
Detector de radiación personal RadEye PRD-ER
El detector de radiación personal RadEye PRD-ER es un instrumento de bolsillo avanzado que detecta y localiza las fuentes de radiación generadas por dispositivos fabricados por el hombre como armas nucleares, dispositivos nucleares improvisados o dispositivos de dispersión radiológica. Detector de disposición sencilla que ofrece las ventajas exclusivas siguientes en todo el rango de medición:
- Dependencia angular coherente.
- Sin protección mutua para los detectores próximos.
- Respuesta energética coherente.
- Sin intervalo de transición con efectos de la histéresis annyong.
- No es necesaria la fuente de alta actividad para la prueba de funciones del detector de intervalo de dosis alta.
- Mediante menús con un formato intuitivo y de uso sencillo.
- La tecnología Natural Background Rejection (NBR) patentada proporciona una gran sensibilidad; elimina las molestias del accionamiento de alarmas debido a fuentes de radiación recurrentes naturales (como granito).
- Los componentes de tecnología de baja potencia y las autocomprobaciones totalmente automatizadas requieren un mantenimiento mínimo.
- Incorpora una pantalla gráfica clara y de gran tamaño y alarmas sonoras / visuales / por vibración; salida de auricular para alarma silenciosa.
Spezifikation
Spezifikation
| Certificaciones/conformidad | Diseñado de acuerdo con las normas ANSI™ 42.33/1, 42.32 e IEC 62401 |
| Descripción | RadEye PRD, calibrado en fábrica en H*(10) μ Sv/h. |
| Intervalo de energía | De 60 keV a 1,3 MeV |
| Tipo de producto | Detector de radiación personal |
| Intervalo de medición | De 1 μR/h a 25 mR/h; de 0,01 μSv/h a 250 μSv/h |
| Altura (imperial) | 3,78 in |
| Tipo de detector | Detector de NaI(Tl) con un micromultiplicador de alta calidad; cambio de software para la calibración y respuesta de energía R o Sv. |
| Umbral de carga máxima admisible | 1000 R/h (10 Sv/h) |
| Tasa de recuento | Para Cs-137 (662 kev): 1,5 cps/µR/h (150 cp/µSv/h) Para Am-241 (60 kev): 30 cps/µR/h (2000 cps/nSv/h) |
| Anchura (métrico) | 6,1 cm |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.