Learn More
Thermo Scientific™ RadEye™ G20-10 and G20-ER10 X-Ray and Gamma Survey Meters
Código de producto. 12895973 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Límite de la tasa de dosis:
100 mSv/h (10 rem/h)
2 mSv h(200 mrem/h)
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Límite de la tasa de dosis Tamaño de la unidad
12895973 100 mSv/h (10 rem/h) cada uno
11960737 2 mSv h(200 mrem/h) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12895973 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 425068710
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Proteja al personal de medicina nuclear y a los empleados de las instalaciones nucleares con medidores de rayos gamma para la monitorización continua de campos de radiación ionizante externos o ambientales.
Nuclear medicine personnel who work with medical isotopes or in facilities that use radiation need to monitor their risk of exposure at all times. Protect employees and meet occupational safety regulations with the Thermo Scientific™ RadEye G20-10 and G20-ER10 X-ray and Gamma Survey Meters. These lightweight, compact Geiger counters are ideal for ambient equivalent dose and dose rate measurement, with a flat energy response curve from 17keV to 1.3MeV according to ambient equivalent dose H*(10). The RadEye G20-ER10 model covers the whole dose rate range from background to 100 mSv/h.
Los medidores de rayos X y gamma RadEye G20-10/G20-ER10 para la medición de dosis ambiente equivalente y medición de tasas de dosificación son la solución perfecta para el personal del sector nuclear, así como para los servicios de protección civil, los servicios de bomberos y los empleados de hospitales y de la industria farmacéutica que trabajan con equipos de emisión de radiación.
  • Respuesta rápida, incluso por debajo de 1 µSv/h.
  • Se presenta en un diseño resistente y compacto con una cubierta protectora de caucho grueso.
  • Interfaz de usuario basada en menús que reduce los costes de formación y facilita el aprendizaje.
  • Gran memoria de datos interna, tanto para los resultados del contador de escala como para la grabación continua de los datos.
  • Brillante pantalla LCD retroiluminada capaz de mostrar mensajes de texto sin formato en una amplia variedad de idiomas.
  • Indicación sonora: pulso único o modo chirrido proporcional a la tasa de recuento.
  • Salida para auricular que facilita el uso en entornos ruidosos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Sensibilidad De 0,01 μSv/h a 2 mSv/h
Certificaciones/conformidad Diseñado para cumplir y superar las normas IEC 60846-1.
Descripción Medidores de rayos X y gamma RadEye G20-ER10; límite superior de tasa de dosis: 100 mSv/h (10 mrem/h)
Intervalo de energía De 17 keV a 3 MeV (± 30 %); de 17 keV a 3,0 MeV según IEC 60846-1 (2009)
Tipo de pantalla LCD retroiluminada
Tipo de batería AAA 2
Tipo de producto Medidor de reconocimiento
Intervalo de medición 0,01 μSv/h a 100 mSv/h
Temperatura de funcionamiento (métrico) −20 °+C a 50 °C
Altura (imperial) 5,12 in
Temperatura de funcionamiento (imperial) De -4° a +122 °F
Tiempo de respuesta Aprox. 4 cps por µSv/h
Tipo de detector Tubo GM plano con filtro multielementos
Linealidad +/- 10 % dentro del rango de medición
Anchura (métrico) 6,7 cm
Peso (métrico) 0,3 kg
Para utilizar con (aplicación) Protección civil, servicios contra incendios, hospitales, industria nuclear, industria farmacéutica
Tipo de radiación Gamma, rayos X
Unidades Sv/h; rem/h
Fondo (métrico) 62 mm
Anchura (imperial) 2,64 in
Duración de la batería > 500 horas con dos pilas AAA
Límite de la tasa de dosis 100 mSv/h (10 rem/h)
Peso (imperial) 0,66 lb
Fondo (imperial) 2,44 in
Altura (métrico) 13 cm