Learn More
Radafaxine hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16477408
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16477408 10 mg 10 miligramos
16439887 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16477408 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17590
MedChemExpress Radafaxine hydrochloride (GW-353162A) is a DAT (dopamine transporter) and NET(norepinephrine transporter) transporters inhibitor, and nAChR family modulator.
Radafaxine hydrochloride (GW-353162A) is a DAT (dopamine transporter) and NET(norepinephrine transporter) transporters inhibitor, and nAChR family modulator.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Radafaxine hydrochloride
Forma física Solid
CAS 106083-71-0
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H19Cl2NO2
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo GW-353162A BW-306U
Información de solubilidad DMSO : ≥ 38 mg/mL (130.05 mM) ∣H2O : 33.33 mg/mL (114.07 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@]1(C2=CC=CC(Cl)=C2)[C@H](C)NC(C)(C)CO1.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 292.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.2
Porcentaje de pureza 99.88%