missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ RAD9B Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15707101 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15707101 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15707101 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA559236

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: RHGIKRTHNI CFQESQPLQV IFDKNVCTNT LMIQPRLLAD AIVLFTSSQE EVTLAVTPLN FCLKSSNEES MDLSNAVHSE MFVGSDEFDF FQIGMD Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 64%, Rat - 66%.

RAD9B gene ontology (GO) annotations include DNA repair; DNA replication; cellular response to ionizing radiation; intra-S DNA damage checkpoint; regulation of signal transduction by p53 class mediator.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno RAD9B
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.05 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica RAD9B
N.º de referencia del gen Q6WBX8
Alias de gen A630082N15Rik; BC021784; Cell cycle checkpoint control protein RAD9B; cell cycle checkpoint control protein RAD9B homolog; DNA repair exonuclease rad9 homolog B; hRAD9B; mRAD9B; RAD9 checkpoint clamp component B; RAD9 homolog B; RAD9B
Símbolos de los genes RAD9B
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human RAD9B. Recombinant protein control fragment (Product #RP-97786).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 144715
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.