Learn More
RAD54B Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15564742
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
15564742 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 15564742 Proveedor Invitrogen N.º de proveedor PA541272
RAD54B Polyclonal Antibody
RAD54B Polyclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, IHC (P)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antígeno RAD54B
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
génica RAD54B
N.º de referencia del gen Q9Y620
Alias de gen DNA repair and recombination protein RAD54B; E130016E03Rik; fibrinogen silencer-binding protein; FSBP; LOW QUALITY PROTEIN: DNA repair and recombination protein RAD54B; RAD54 homolog B; RAD54 homolog B (S. cerevisiae); RAD54, S. cerevisiae, homolog of, B; Rad54b; RDH54; RGD1306507
Símbolos de los genes RAD54B
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide directed towards the N-terminal of human RAD54B (aa 144-193).
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 25788
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.