missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ RAD51D Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (K01_1X50)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 30824859
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μL
100 μL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30824859 100 μL
30827350 50 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30824859 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA563859

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

RAD51D Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot

Five human RAD 51 homologues have been identified: XRCC2, XRCC3, RAD51B, RAD51C, and RAD51D. Each of these homologues interacts with one or more of the others, with all of the proteins involved in one complex or multiple smaller complexes. RAD51D interacts with XRCC2 and RAD51C. RAD51D's expression pattern and sequence similarity to other RAD51 family members most likely make it part of a complex of proteins required for DNA repair and meiotic recombination.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno RAD51D
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon K01_1X50
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 50mM tris glycine with 40% glycerol, 150mM NaCl, 0.05% BSA and 0.01% sodium azide; pH 7.4
génica RAD51D
N.º de referencia del gen O55230, O75771
Alias de gen BROVCA4; DNA repair protein RAD51 homolog 4; DNA repair protein RAD51-like 4; HsTRAD; R51H3; RAD51 homolog D; RAD51 paralog D; Rad51d; RAD51L3; RAD51-like 3; RAD51-like protein 3; recombination repair protein; TRAD
Símbolos de los genes RAD51D
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein of human Rad51D.
Método de purificación Protein A/G
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 19364, 303375, 5892
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Maintain refrigerated at 2-8°C for up to 1 month. For long term storage store at -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.