Learn More
Invitrogen™ RECA-1 Monoclonal Antibody (HIS52 (87.6E4))
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11544722
Change view
Click to view available options
Cantidad:
125 μg
Tamaño de la unidad:
125 microgramos
11544722 125 μg 125 microgramos
1 options
Código de producto. 11544722 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA123842
Mouse Monoclonal Antibody
This antibody does not react with mouse, guinea pig, rabbit, porcine, goat, ovine, or chicken protein.
RECA-1 is a cell surface antigen which is expressed by all rat endothelial cells. The endothelium is the thin layer of cells that line the interior surface of blood vessels, forming an interface between circulating blood in the lumen and the rest of the vessel wall. Endothelial cells line the entire circulatory system, from the heart to the smallest capillary.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno RECA-1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Frozen), Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon HIS52 (87.6E4)
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.09% sodium azide
génica Rad51
N.º de referencia del gen 0
Alias de gen Reca1
Símbolos de los genes Rad51
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Stromal cells from rat lymph node.
Método de purificación Protein G
Cantidad 125 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 499870
Especies diana Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1